Stampa…
4-(Methylthio)butanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylthio-2-butanone
OR937881-1G OR937881-25G OR937881-5G
APOSOR937881-1GEA 116 EUR
APOSOR937881-1G APOSOR937881-25G APOSOR937881-5G
4-(Methylthio)butanone 95%
4-(Methylthio)butanone
Formula: C₅H₁₀OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040029
CAS Number: 34047-39-7