Stampa…
2-Methylcyclohexyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937875-25G OR937875-5G
APOSOR937875-25GEA 197 EUR
APOSOR937875-25G APOSOR937875-5G
2-Methylcyclohexyl acetate 95%
2-Methylcyclohexyl acetate
Formula: C₉H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021390
CAS Number: 5726-19-2