Stampa…
1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloropropyl Phenyl Ether
OR937869-10G OR937869-1G OR937869-5G
APOSOR937869-10GEA 734 EUR
APOSOR937869-10G APOSOR937869-1G APOSOR937869-5G
1-Phenoxy-2-chloropropane 95%
1-Phenoxy-2-chloropropane
Formula: C₉H₁₁ClO
Peso molecolare: 170.64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059488
CAS Number: 53491-30-8