Stampa…
2-Isobutyl-4-methylthiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937864-10G OR937864-1G OR937864-5G
APOSOR937864-10GEA 590 EUR
APOSOR937864-10G APOSOR937864-1G APOSOR937864-5G
2-Isobutyl-4-methylthiazole 95%
2-Isobutyl-4-methylthiazole
Formula: C₈H₁₃NS
Peso molecolare: 155,2605 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053138
CAS Number: 61323-24-8