Stampa…
2-Methoxy-1-butanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937857-10G OR937857-1G OR937857-5G
APOSOR937857-10GEA 648 EUR
APOSOR937857-10G APOSOR937857-1G APOSOR937857-5G
2-Methoxy-1-butanol 95%
2-Methoxy-1-butanol
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 15467-25-1