Stampa…
2,5-Dimethyl-3-furanthiol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Mercapto-2,5-dimethylfuran, 2,5-Dimethylfuran-3-thiol
OR937853-1G OR937853-250MG
APOSOR937853-1GEA 408 EUR
APOSOR937853-1G APOSOR937853-250MG
2,5-Dimethyl-3-furanthiol 95%
2,5-Dimethyl-3-furanthiol
Formula: C₆H₈OS
Peso molecolare: 128,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00801026
CAS Number: 55764-23-3