Stampa…
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937834-1G OR937834-5G
APOSOR937834-1GEA 56.7 EUR
APOSOR937834-1G APOSOR937834-5G
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin 95%
1,3-Dimethyl-2-thiohydantoin
Formula: C₅H₈N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00186242
CAS Number: 1801-62-3