1,4-Dichloro-2-butanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937831-10G
OR937831-1G
OR937831-5G
APOSOR937831-10GEA
764
EUR
APOSOR937831-10G
APOSOR937831-1G
APOSOR937831-5G
1,4-Dichloro-2-butanol 95%
1,4-Dichloro-2-butanol
Formula:
C₄H₈Cl₂O Peso molecolare: 143,01 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191343 CAS Number: 2419-74-1 |