Stampa…
4-Nitrophenyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937811-100G OR937811-25G
APOSOR937811-100GEA 105 EUR
APOSOR937811-100G APOSOR937811-25G
4-Nitrophenyl acetate 95%
4-Nitrophenyl acetate
Formula: C₈H₇NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007326
CAS Number: 830-03-5