Stampa…
Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937793-1G OR937793-25G OR937793-5G
APOSOR937793-1GEA 21.5 EUR
APOSOR937793-1G APOSOR937793-25G APOSOR937793-5G
Benzyl-2-chloroethyl ether 98%
Benzyl-2-chloroethyl ether
Formula: C₉H₁₁ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018964
CAS Number: 17229-17-3