Stampa…
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethylbut-3-enoic acid
OR937784-1G OR937784-5G
APOSOR937784-1GEA 139 EUR
APOSOR937784-1G APOSOR937784-5G
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00196967
CAS Number: 10276-09-2