Stampa…
Picolinamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
OR937776-100G OR937776-25G OR937776-5G
APOSOR937776-100GEA 258 EUR
APOSOR937776-100G APOSOR937776-25G APOSOR937776-5G
Picolinamide 95%
Picolinamide
Formula: C₆H₆N₂O
Peso molecolare: 122,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023483
CAS Number: 1452-77-3