Stampa…
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937769-10G OR937769-1G OR937769-5G
APOSOR937769-10GEA 938 EUR
APOSOR937769-10G APOSOR937769-1G APOSOR937769-5G
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191466
CAS Number: 16075-68-6