Stampa…
Ethyl-2-hydroxybutyrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-Hydroxybutyrate, 2-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxybutanoate
OR937766-1G OR937766-25G OR937766-5G
APOSOR937766-1GEA 55.3 EUR
APOSOR937766-1G APOSOR937766-25G APOSOR937766-5G
Ethyl-2-hydroxybutyrate 95%
Ethyl-2-hydroxybutyrate
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014407
CAS Number: 52089-54-0