Stampa…
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Acid Captor 9M
OR937763-25G OR937763-5G
APOSOR937763-25GEA 357 EUR
APOSOR937763-25G APOSOR937763-5G
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one 95%
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Formula: C₉H₁₀N₂O
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059749
CAS Number: 61751-44-8