Stampa…
Propyl-2-furancarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937748-25G OR937748-5G
APOSOR937748-25GEA 226 EUR
APOSOR937748-25G APOSOR937748-5G
Propyl-2-furancarboxylate 95%
Propyl-2-furancarboxylate
Formula: C₈H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046108
CAS Number: 615-10-1