Stampa…
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937743-1G OR937743-5G
APOSOR937743-1GEA 255 EUR
APOSOR937743-1G APOSOR937743-5G
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride 95%
2-Methyl-6-nitrobenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797116
CAS Number: 66232-57-3