Stampa…
5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937742-1G OR937742-5G
APOSOR937742-1GEA 78.3 EUR
APOSOR937742-1G APOSOR937742-5G
5-Norbornene-2,2-dimethanol 95%
5-Norbornene-2,2-dimethanol
Formula: C₉H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167595
CAS Number: 6707-12-6