Stampa…
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937721-1G OR937721-250MG
APOSOR937721-1GEA 230 EUR
APOSOR937721-1G APOSOR937721-250MG
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate 95%
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06227773
CAS Number: 65880-17-3