Stampa…
Isoamyl acrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937646-25G OR937646-5G
APOSOR937646-25GEA 502 EUR
APOSOR937646-25G APOSOR937646-5G
Isoamyl acrylate 95%
Isoamyl acrylate
Formula: C₈H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053725
CAS Number: 4245-35-6