Stampa…
3-(2-Nitroethenyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Nitrovinyl)pyridine, 2-(3-Pyridyl)-1-nitroethylene
OR937645-10G OR937645-1G OR937645-5G
APOSOR937645-10GEA 964 EUR
APOSOR937645-10G APOSOR937645-1G APOSOR937645-5G
3-(2-Nitroethenyl)pyridine 95%
3-(2-Nitroethenyl)pyridine
Formula: C₇H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191563
CAS Number: 3156-52-3