Stampa…
3-Methyl-1-hexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937638-1G OR937638-5G
APOSOR937638-1GEA 292 EUR
APOSOR937638-1G APOSOR937638-5G
3-Methyl-1-hexanol 95%
3-Methyl-1-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321178
CAS Number: 13231-81-7