Stampa…
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic acid sec-butyl ester
OR937629-100G OR937629-25G OR937629-5G
APOSOR937629-100GEA 683 EUR
APOSOR937629-100G APOSOR937629-25G APOSOR937629-5G
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate 95%
sec-Butyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059626
CAS Number: 17696-61-6