(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methyl-5-thiazolemethanol, (4-Methylthiazol-5-yl)methanol
OR937622-1G
OR937622-250MG
APOSOR937622-1GEA
597
EUR
APOSOR937622-1G
APOSOR937622-250MG
(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol 95%
(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formula:
C₅H₇NOS Peso molecolare: 129,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09032911 CAS Number: 1977-06-6 |