3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₅N Punto di ebollizione: 151 °C Densità: 0,85 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001494 CAS Number: 6850-35-7 UN: 2733 ADR: 3+8,II |