Stampa…
1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-N-phenylthiourea
OR9376-10G OR9376-50G
APOSOR9376-10GEA 183 EUR
APOSOR9376-10G APOSOR9376-50G
1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea 97%
1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea
Formula: C₈H₁₀N₂S
Peso molecolare: 166,24 g/mol
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086629
CAS Number: 4104-75-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III