Stampa…
Heptaethylene glycol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaicosane-1,20-diol, PEG-7
OR937598-1G OR937598-5G
APOSOR937598-1GEA 198 EUR
APOSOR937598-1G APOSOR937598-5G
Heptaethylene glycol 98%
Heptaethylene glycol
Formula: C₁₄H₃₀O₈
Peso molecolare: 326,39 g/mol
Densità: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002876
CAS Number: 5617-32-3