Stampa…
2,8-Dichlorocyclooctanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937597-1G OR937597-250MG
APOSOR937597-1GEA 466 EUR
APOSOR937597-1G APOSOR937597-250MG
2,8-Dichlorocyclooctanone 95%
2,8-Dichlorocyclooctanone
Formula: C₈H₁₂Cl₂O
Peso molecolare: 195,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797089
CAS Number: 108249-93-0