3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937596-1G
OR937596-250MG
APOSOR937596-1GEA
149
EUR
APOSOR937596-1G
APOSOR937596-250MG
3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
3-phenylimidazolidine-2,4-dione
Formula:
C₉H₈N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209486 CAS Number: 2221-13-8 |