2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937581-25G
OR937581-5G
APOSOR937581-25GEA
144
EUR
APOSOR937581-25G
APOSOR937581-5G
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran 96%
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydropyran
Formula:
C₇H₁₃ClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00142761 CAS Number: 5631-96-9 |