Stampa…
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937575-1G OR937575-250MG
APOSOR937575-1GEA 734 EUR
APOSOR937575-1G APOSOR937575-250MG
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol 95%
(1S)-(-)-10-Mercaptoisoborneol
Formula: C₁₀H₁₈OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151646
CAS Number: 71242-58-5