Stampa…
1,1-Dimethoxycyclopentane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937569-1G OR937569-5G
APOSOR937569-1GEA 109 EUR
APOSOR937569-1G APOSOR937569-5G
1,1-Dimethoxycyclopentane 95%
1,1-Dimethoxycyclopentane
Formula: C₇H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060058
CAS Number: 931-94-2