Stampa…
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937565-100G OR937565-25G OR937565-5G
APOSOR937565-100GEA 98.6 EUR
APOSOR937565-100G APOSOR937565-25G APOSOR937565-5G
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 97%
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037111
CAS Number: 25026-34-0