Stampa…
Glycidyl stearate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Stearic Acid Glycidyl Ester
OR937562-1G OR937562-25G OR937562-5G
APOSOR937562-1GEA 65.5 EUR
APOSOR937562-1G APOSOR937562-25G APOSOR937562-5G
Glycidyl stearate 90%
Glycidyl stearate
Formula: C₂₁H₄₀O₃
Peso molecolare: 340,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059110
CAS Number: 7460-84-6