Stampa…
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole
OR937550-1G OR937550-25G OR937550-5G
APOSOR937550-1GEA 125 EUR
APOSOR937550-1G APOSOR937550-25G APOSOR937550-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one 95%
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972500
CAS Number: 35308-68-0