Stampa…
4-Octanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Butylpropylcarbinol, 4-Octyl alcohol
OR937548-25G OR937548-5G
APOSOR937548-25GEA 306 EUR
APOSOR937548-25G APOSOR937548-5G
4-Octanol 97%
4-Octanol
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014409
CAS Number: 589-62-8