Stampa…
2-(Ethylmethylamino)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937540-1G OR937540-250MG
APOSOR937540-1GEA 618 EUR
APOSOR937540-1G APOSOR937540-250MG
2-(Ethylmethylamino)pyridine 95%
2-(Ethylmethylamino)pyridine
Formula: C₈H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038419
CAS Number: 77200-12-5