Stampa…
1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937517-1G OR937517-250MG
APOSOR937517-1GEA 561 EUR
APOSOR937517-1G APOSOR937517-250MG
1-(3-Bromopropyl)pyrrole 95%
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formula: C₇H₁₀BrN
Peso molecolare: 188,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191324
CAS Number: 100779-91-7