Stampa…
3-Buten-1-ylIsothiocyanate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isothiocyanic Acid 3-Buten-1-yl Ester
OR937510-1G OR937510-250MG
APOSOR937510-1GEA 575 EUR
APOSOR937510-1G APOSOR937510-250MG
3-Buten-1-ylIsothiocyanate 95%
3-Buten-1-ylIsothiocyanate
Formula: C₅H₇NS
Peso molecolare: 113,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191660
CAS Number: 3386-97-8