Stampa…
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937506-1G OR937506-250MG OR937506-5G
APOSOR937506-1GEA 66.7 EUR
APOSOR937506-1G APOSOR937506-250MG APOSOR937506-5G
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 98%
6-Bromo-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Formula: C₅H₃BrN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04060716
CAS Number: 92276-38-5