Stampa…
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Cyclohexane-1,2-diyldimethanol, cis-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
OR937505-1G OR937505-5G
APOSOR937505-1GEA 234 EUR
APOSOR937505-1G APOSOR937505-5G
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol 95%
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062987
CAS Number: 15753-50-1