Stampa…
N-Succinimidyl Methacrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937503-1G OR937503-5G
APOSOR937503-1GEA 0 EUR
APOSOR937503-1G APOSOR937503-5G
N-Succinimidyl Methacrylate 95%
N-Succinimidyl Methacrylate
Formula: C₈H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15072193
CAS Number: 38862-25-8