3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937500-1G
OR937500-5G
APOSOR937500-1GEA
82.8
EUR
APOSOR937500-1G
APOSOR937500-5G
3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol 95%
3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol
Formula:
C₉H₁₆O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041608 CAS Number: 19549-98-5 |