Stampa…
3-Butylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937482-1G OR937482-5G
APOSOR937482-1GEA 147 EUR
APOSOR937482-1G APOSOR937482-5G
3-Butylpyridine 98%
3-Butylpyridine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010709
CAS Number: 539-32-2