Stampa…
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937475-10G OR937475-1G OR937475-5G
APOSOR937475-10GEA 720 EUR
APOSOR937475-10G APOSOR937475-1G APOSOR937475-5G
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine 95%
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144828
CAS Number: 104678-18-4