Stampa…

cis-4-Hepten-1-ol 95%

Fornitore: Apollo Scientific

OR937449-10G OR937449-1G OR937449-5G
APOSOR937449-10GEA 408 EUR
APOSOR937449-10G APOSOR937449-1G APOSOR937449-5G
cis-4-Hepten-1-ol 95%
cis-4-Hepten-1-ol
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015575
CAS Number: 6191-71-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR