Stampa…
4-Isopropylpiperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937445-1G OR937445-250MG
APOSOR937445-1GEA 393 EUR
APOSOR937445-1G APOSOR937445-250MG
4-Isopropylpiperidine 95%
4-Isopropylpiperidine
Formula: C₈H₁₇N
Peso molecolare: 127.23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09055342
CAS Number: 19678-58-1