Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR937441-1G
OR937441-250MG
APOSOR937441-1GEA
580
EUR
APOSOR937441-1G
APOSOR937441-250MG
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Formula:
C₃₃H₂₄IrN₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039766 CAS Number: 94928-86-6 |