Stampa…
2-Methyl-2-hexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1-Dimethyl-1-pentanol, 2-Methylhexan-2-ol
OR937436-1G OR937436-25G OR937436-5G
APOSOR937436-1GEA 125 EUR
APOSOR937436-1G APOSOR937436-25G APOSOR937436-5G
2-Methyl-2-hexanol 95%
2-Methyl-2-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
Peso molecolare: 116,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004486
CAS Number: 625-23-0