Stampa…
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Tetrahydrofurfurylcarbonitrile, 2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile, 2-(Cyanomethyl)tetrahydrofuran
OR937427-1G OR937427-5G
APOSOR937427-1GEA 168 EUR
APOSOR937427-1G APOSOR937427-5G
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile 95%
(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile
Formula: C₆H₉NO
Peso molecolare: 111,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03206782
CAS Number: 33414-62-9